2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5197-25G PC5197-5G PC5197-100G
APOSPC5197-25GEA 3480 DKK
APOSPC5197-25G APOSPC5197-5G APOSPC5197-100G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline 97%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
Formel: C₈H₈F₃NO
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077605
CAS-nummer: 57946-60-8