4-(Trifluoromethoxy)-1,2-phenylenediamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5195-1G PC5195-5G PC5195-25G
APOSPC5195-1GEA 197 DKK
APOSPC5195-1G APOSPC5195-5G APOSPC5195-25G
4-(Trifluoromethoxy)-1,2-phenylenediamine 97%
4-(Trifluoromethoxy)-1,2-phenylenediamine
Formel: C₇H₇F₃N₂O
Kogepunkt: 106…108 °C/5mmHg
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094278
CAS-nummer: 658-89-9