Methyl trifluoropyruvate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5185E-25G PC5185E-5G
APOSPC5185E-25GEA 377 DKK
APOSPC5185E-25G APOSPC5185E-5G
Methyl trifluoropyruvate 95%
Methyl trifluoropyruvate
Formel: C₄H₃F₃O₃
Kogepunkt: 84…86 °C
Massefylde: 1,529 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 26 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00114936
CAS-nummer: 13089-11-7
UN nummer: 3272
ADR: 3,III