2,6-Difluor-4-nitroanilin 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5184-1G PC5184-5G PC5184-10G
APOSPC5184-1GEA 556 DKK
APOSPC5184-1G APOSPC5184-5G APOSPC5184-10G
2,6-Difluor-4-nitroanilin 95+%
2,6-Difluor-4-nitroanilin
Formel: C₆H₄F₂N₂O₂
Molekylvægt: 174.11 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094274
CAS-nummer: 23156-27-6