4-Bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5180-1G PC5180-25G PC5180-5G
APOSPC5180-1GEA 164 DKK
APOSPC5180-1G APOSPC5180-25G APOSPC5180-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
Formel: C₆H₄BrFN₂O₂
Molekylvægt: 235.0100 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094271
CAS-nummer: 517920-70-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III