α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC5173-25G
PC5173-5G
APOSPC5173-25GEA
1050
DKK
APOSPC5173-25G
APOSPC5173-5G
α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
alpha-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₉H₉F₃O Kogepunkt: 89…91 °C/4mmHg Massefylde: 1,249 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 96 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00021868 CAS-nummer: 454-91-1 |