Methyl4-(trifluormethyl)benzoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
PC5172-250G PC5172-500G
APOSPC5172-250GEA 545 DKK
APOSPC5172-250G APOSPC5172-500G
Methyl4-(trifluormethyl)benzoat 98%
Methyl4-(trifluormethyl)benzoat
Formel: C₉H₇F₃O₂
Kogepunkt: 86…87 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 13…14 °C
Massefylde: 1,268 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042324
CAS-nummer: 2967-66-0