Methyl3-(trifluormethyl)benzoat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5171Z-100G PC5171Z-25G PC5171Z-500G
APOSPC5171Z-100GEA 349 DKK
APOSPC5171Z-100G APOSPC5171Z-25G APOSPC5171Z-500G
Methyl3-(trifluormethyl)benzoat 95%
Methyl3-(trifluormethyl)benzoat
Formel: C₉H₇F₃O₂
Kogepunkt: 93…95 °C/20mmHg
Massefylde: 1,295 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043543
CAS-nummer: 2557-13-3
UN nummer: 3272
ADR: 3,III