Methyl2-(trifluormethyl)benzoat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5171Y-25G PC5171Y-5G PC5171Y-1G
APOSPC5171Y-25GEA 976 DKK
APOSPC5171Y-25G APOSPC5171Y-5G APOSPC5171Y-1G
Methyl2-(trifluormethyl)benzoat 97%
Methyl2-(trifluormethyl)benzoat
Formel: C₉H₇F₃O₂
Kogepunkt: 98…100 °C
Massefylde: 1,306 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236050
CAS-nummer: 344-96-7