Methyl2-(trifluormethoxy)benzoat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5171L-1G PC5171L-5G
APOSPC5171L-1GEA 164 DKK
APOSPC5171L-1G APOSPC5171L-5G
Methyl2-(trifluormethoxy)benzoat 97%
Methyl2-(trifluormethoxy)benzoat
Formel: C₉H₇F₃O₃
Kogepunkt: 91…93 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052336
CAS-nummer: 148437-99-4