N-Methyl-4-(trifluormethoxy)anilin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5171G-1G PC5171G-25G PC5171G-5G
APOSPC5171G-1GEA 218 DKK
APOSPC5171G-1G APOSPC5171G-25G APOSPC5171G-5G
N-Methyl-4-(trifluormethoxy)anilin 95%
N-Methyl-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₈H₈F₃NO
Molekylvægt: 191.15 g/mol
Kogepunkt: 96…98 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052332
CAS-nummer: 41419-59-4