2-Amino-5-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluoro-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
PC5166-5G PC5166-1G PC5166-25G
APOSPC5166-5GEA 622 DKK
APOSPC5166-5G APOSPC5166-1G APOSPC5166-25G
2-Amino-5-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 97%
2-Amino-5-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₄F₄N₂O₂
Molekylvægt: 224.1125 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094266
CAS-nummer: 344-29-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III