5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Nitro-4-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline, 5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride
PC5163-1G PC5163-250MG PC5163-5G
APOSPC5163-1GEA 218 DKK
APOSPC5163-1G APOSPC5163-250MG APOSPC5163-5G
5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₄ClF₃N₂O₂
Molekylvægt: 240.5700 g/mol
Smeltepunkt: 123…125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094264
CAS-nummer: 167415-22-7