Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC51399-1G PC51399-250MG
APOSPC51399-1GEA 610 DKK
APOSPC51399-1G APOSPC51399-250MG
Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylate 95%
Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylate
Formel: C₇H₉F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22199506
CAS-nummer: 139229-57-5