2-Fluoro-3-hydroxy-6-nitrophenylacetone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC51375-1G PC51375-250MG
APOSPC51375-1GEA 1090 DKK
APOSPC51375-1G APOSPC51375-250MG
2-Fluoro-3-hydroxy-6-nitrophenylacetone
2-Fluoro-3-hydroxy-6-nitrophenylacetone
Formel: C₉H₈FNO₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11869874
CAS-nummer: 649736-31-2