Methyl pentafluoromethacrylate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5128-5G PC5128-1G PC5128-250MG
APOSPC5128-5GEA 6270 DKK
APOSPC5128-5G APOSPC5128-1G APOSPC5128-250MG
Methyl pentafluoromethacrylate 96%
Methyl pentafluoromethacrylate
Formel: C₅H₃F₅O₂
Kogepunkt: 94…95 °C
Massefylde: 1,373 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00153210
CAS-nummer: 685-09-6