(Trifluoromethyl)cyclohexane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51228-1G PC51228-5G
APOSPC51228-1GEA 625 DKK
APOSPC51228-1G APOSPC51228-5G
(Trifluoromethyl)cyclohexane
(Trifluoromethyl)cyclohexane
Formel: C₇H₁₁F₃
Molekylvægt: 152.16 g/mol
Kogepunkt: 104…107 °C
Massefylde: 1.149 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03412289
CAS-nummer: 401-75-2
UN nummer: 1993
ADR: 3 III