Methyl-2,4-difluoro-5-nitrobenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 2,4-difluoro-5-nitrobenzoate
PC51224-100G PC51224-25G
APOSPC51224-100GEA 2250 DKK
APOSPC51224-100G APOSPC51224-25G
Methyl-2,4-difluoro-5-nitrobenzoate 98%
Methyl-2,4-difluoro-5-nitrobenzoate
Formel: C₈H₅F₂NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07779369
CAS-nummer: 125568-71-0