4-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51201-100MG PC51201-1G PC51201-500MG PC51201-250MG
APOSPC51201-100MGEA 241 DKK
APOSPC51201-100MG APOSPC51201-1G APOSPC51201-500MG APOSPC51201-250MG
4-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 97%
4-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄BrF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18257229
CAS-nummer: 1211580-54-9