2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51187-1G PC51187-5G PC51187-10G PC51187-25G
APOSPC51187-1GEA 610 DKK
APOSPC51187-1G APOSPC51187-5G APOSPC51187-10G APOSPC51187-25G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 98%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene
Formel: C₇H₂BrF₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18379808
CAS-nummer: 1263377-74-7