3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51169-1G PC51169-25G PC51169-5G
APOSPC51169-1GEA 164 DKK
APOSPC51169-1G APOSPC51169-25G APOSPC51169-5G
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₅BBrFO₂
Smeltepunkt: 225…227 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664228
CAS-nummer: 352535-97-8