1,1,5,5-Tetrafluoro-2,4-pentanedione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51157-25G PC51157-5G
APOSPC51157-25GEA 1920 DKK
APOSPC51157-25G APOSPC51157-5G
1,1,5,5-Tetrafluoro-2,4-pentanedione
1,1,5,5-Tetrafluoro-2,4-pentanedione
Formel: C₅H₄F₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03419795
CAS-nummer: 70086-62-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III