α,α,α-Trifluor-3-nitro-o-xylen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5115-100G PC5115-25G PC5115-500G
APOSPC5115-100GEA 1220 DKK
APOSPC5115-100G APOSPC5115-25G APOSPC5115-500G
α,α,α-Trifluor-3-nitro-o-xylen 97%
α,α,α-Trifluor-3-nitro-o-xylen
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Molekylvægt: 205.14 g/mol
Kogepunkt: 86 °C/10mmHg
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042322
CAS-nummer: 6656-49-1
EINECS: 229-688-2
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III