2-Fluoro-5-formyl-3-picoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51112-1G PC51112-5G
APOSPC51112-1GEA 698 DKK
APOSPC51112-1G APOSPC51112-5G
2-Fluoro-5-formyl-3-picoline
2-Fluoro-5-formyl-3-picoline
Formel: C₇H₆FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659485
CAS-nummer: 884495-04-9