2-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51106-1G PC51106-5G
APOSPC51106-1GEA 0 DKK
APOSPC51106-1G APOSPC51106-5G
2-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-one 95+%
2-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-one
Formel: C₄H₂ClFN₂O
Smeltepunkt: 176…177 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01346689
CAS-nummer: 155-12-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III