2-Chloro-3-fluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-4-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine
PC51086-1G PC51086-250MG PC51086-100G PC51086-250G
APOSPC51086-1GEA 0 DKK
APOSPC51086-1G APOSPC51086-250MG APOSPC51086-100G APOSPC51086-250G
2-Chloro-3-fluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-3-fluoro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃ClF₃N
Molekylvægt: 181.55 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18384831
CAS-nummer: 1262413-59-1
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III