2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-3-fluoropyridine-4-carbaldehyde
PC51085-1G PC51085-250MG PC51085-5G
APOSPC51085-1GEA 404 DKK
APOSPC51085-1G APOSPC51085-250MG APOSPC51085-5G
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde 96%
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde
Formel: C₆H₃ClFNO
Molekylvægt: 159.5455 g/mol
Kogepunkt: 82 °C/9mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04972388
CAS-nummer: 329794-28-7