(2-Chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-3-fluoro-4-(hydroxymethyl)pyridine
PC51084-1G PC51084-5G
APOSPC51084-1GEA 545 DKK
APOSPC51084-1G APOSPC51084-5G
(2-Chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
(2-Chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanol
Formel: C₆H₅ClFNO
Molekylvægt: 161.56 g/mol
Smeltepunkt: 94…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11045047
CAS-nummer: 946127-54-4