2,5-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51081-1G PC51081-250MG PC51081-5G
APOSPC51081-1GEA 1810 DKK
APOSPC51081-1G APOSPC51081-250MG APOSPC51081-5G
2,5-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
2,5-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃Cl₂F₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18384828
CAS-nummer: 71701-93-4