(2-Fluoro-6-nitrophenyl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51079-1G PC51079-5G
APOSPC51079-1GEA 2440 DKK
APOSPC51079-1G APOSPC51079-5G
(2-Fluoro-6-nitrophenyl)methanol
(2-Fluoro-6-nitrophenyl)methanol
Formel: C₇H₆FNO₃
Smeltepunkt: 52…53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11110169
CAS-nummer: 1643-60-3