4-Bromo-3-fluorophenylacetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC51077-1G PC51077-25G PC51077-5G
APOSPC51077-1GEA 437 DKK
APOSPC51077-1G APOSPC51077-25G APOSPC51077-5G
4-Bromo-3-fluorophenylacetonitrile
4-Bromo-3-fluorophenylacetonitrile
Formel: C₈H₅BrFN
Smeltepunkt: 46…47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12756199
CAS-nummer: 499983-13-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III