4,4-Difluorocyclohexanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC51054-1G
PC51054-5G
APOSPC51054-1GEA
545
DKK
APOSPC51054-1G
APOSPC51054-5G
4,4-Difluorocyclohexanol 95%
4,4-Difluorocyclohexanol
Formel:
C₆H₁₀F₂O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD10000566 CAS-nummer: 22419-35-8 UN nummer: 1987 ADR: 3,III |