4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC51043-1G PC51043-5G
APOSPC51043-1GEA 1390 DKK
APOSPC51043-1G APOSPC51043-5G
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₇ClF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 867167-05-3