3-Amino-5-fluoro-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51032-1G PC51032-250MG
APOSPC51032-1GEA 2900 DKK
APOSPC51032-1G APOSPC51032-250MG
3-Amino-5-fluoro-1H-indazole
3-Amino-5-fluoro-1H-indazole
Formel: C₇H₆FN₃
Smeltepunkt: 165…167 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03426699
CAS-nummer: 61272-72-8