4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC51025-1G PC51025-25G PC51025-5G
APOSPC51025-1GEA 183 DKK
APOSPC51025-1G APOSPC51025-25G APOSPC51025-5G
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Formel: C₄HCl₂FN₂
Kogepunkt: 50…60 °C/14mmHg
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08056331
CAS-nummer: 213265-83-9
UN nummer: 1760
ADR: 8,II