Methyl3,4-difluorbenzoat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5102-100G PC5102-25G
APOSPC5102-100GEA 371 DKK
APOSPC5102-100G APOSPC5102-25G
Methyl3,4-difluorbenzoat 97%
Methyl3,4-difluorbenzoat
Formel: C₈H₆F₂O₂
Kogepunkt: 87…89 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 23…27 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00276597
CAS-nummer: 369-25-5