6-[(4-Trifluoromethyl)phenyl]pyridine-2-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510094-1G PC510094-5G
APOSPC510094-1GEA 3750 DKK
APOSPC510094-1G APOSPC510094-5G
6-[(4-Trifluoromethyl)phenyl]pyridine-2-carbaldehyde
6-[(4-Trifluoromethyl)phenyl]pyridine-2-carbaldehyde
Formel: C₁₃H₈F₃NO
Molekylvægt: 251.21 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410028
CAS-nummer: 638214-10-5