6-(2-Fluorophenyl)nicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510066-1G PC510066-5G
APOSPC510066-1GEA 3220 DKK
APOSPC510066-1G APOSPC510066-5G
6-(2-Fluorophenyl)nicotinic acid
6-(2-Fluorophenyl)nicotinic acid
Formel: C₁₂H₈FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410386
CAS-nummer: 505082-91-7