3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,5-Dibromobenzotrifluoride, 1,3-Dibromo-5-(trifluoromethyl)benzene
PC51005-25G PC51005-5G PC51005-100G
APOSPC51005-25GEA 371 DKK
APOSPC51005-25G APOSPC51005-5G APOSPC51005-100G
3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene 96%
3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene
Formel: C₇H₃Br₂F₃
Molekylvægt: 303.90 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00526219
CAS-nummer: 401-84-3