1-Acetyl-5-fluoro-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510013-5G PC510013-1G
APOSPC510013-5GEA 5350 DKK
APOSPC510013-5G APOSPC510013-1G
1-Acetyl-5-fluoro-1H-indazole
1-Acetyl-5-fluoro-1H-indazole
Formel: C₉H₇FN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12913626
CAS-nummer: 141071-11-6