Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC5097-100G
PC5097-25G
PC5097-250G
APOSPC5097-100GEA
796
DKK
APOSPC5097-100G
APOSPC5097-25G
APOSPC5097-250G
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate 97%
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate
Formel:
C₃H₃F₃O₄S Molekylvægt: 192.11 g/mol Kogepunkt: 117…118 °C Massefylde: 1.509 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 47 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00144316 CAS-nummer: 680-15-9 UN nummer: 2920 ADR: 8+3 II |