Methyl-6-fluorosalicylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 2-fluoro-6-hydroxybenzoate
PC5092-1G PC5092-10G PC5092-5G
APOSPC5092-1GEA 175 DKK
APOSPC5092-1G APOSPC5092-10G APOSPC5092-5G
Methyl-6-fluorosalicylate 98%
Methyl-6-fluorosalicylate
Formel: C₈H₇FO₃
Molekylvægt: 170.1378 g/mol
Kogepunkt: 58…60 °C/0.3mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153207
CAS-nummer: 72373-81-0