Methyl4-fluorbenzoat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5089-100G PC5089-25G PC5089-500G
APOSPC5089-100GEA 186 DKK
APOSPC5089-100G APOSPC5089-25G APOSPC5089-500G
Methyl4-fluorbenzoat 97%
Methyl4-fluorbenzoat
Formel: C₈H₇FO₂
Kogepunkt: 90…92 °C/20mmHg
Massefylde: 1,192 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017959
CAS-nummer: 403-33-8
EINECS: 206-956-7