3-Fluor-o-anisidin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Fluoro-2-methoxyaniline, 3-Fluoro-2-anisidine, 2-Amino-6-fluoroanisole
PC5085-1G PC5085-25G PC5085-5G
APOSPC5085-1GEA 164 DKK
APOSPC5085-1G APOSPC5085-25G APOSPC5085-5G
3-Fluor-o-anisidin 97%
3-Fluor-o-anisidin
Formel: C₇H₈FNO
Molekylvægt: 141.15 g/mol
Kogepunkt: 94 °C/10mmHg
Massefylde: 1.172 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007759
CAS-nummer: 437-83-2
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III