2-Fluoro-6-nitroanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5084-1G PC5084-5G
APOSPC5084-1GEA 208 DKK
APOSPC5084-1G APOSPC5084-5G
2-Fluoro-6-nitroanisole
2-Fluoro-6-nitroanisole
Formel: C₇H₆FNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06656241
CAS-nummer: 484-94-6