2-Brom-3-Fluoranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5082-5G PC5082-1G PC5082-25G
APOSPC5082-5GEA 186 DKK
APOSPC5082-5G APOSPC5082-1G APOSPC5082-25G
2-Brom-3-Fluoranilin 98%
2-Brom-3-Fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07369915
CAS-nummer: 111721-75-6