2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2-Borono-5-fluorobenzoic acid
PC5079-1G
PC5079-5G
APOSPC5079-1GEA
924
DKK
APOSPC5079-1G
APOSPC5079-5G
2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid 97%
2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Formel:
C₇H₆BFO₄ Smeltepunkt: 183…186 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD08235078 CAS-nummer: 874290-63-8 |