Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5076-25G PC5076-5G PC5076-100G
APOSPC5076-25GEA 545 DKK
APOSPC5076-25G APOSPC5076-5G APOSPC5076-100G
Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₁₀H₆F₆O₂
Kogepunkt: 85…87 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052317
CAS-nummer: 26107-80-2