Methyl2,6-difluorbenzoat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5075E-100G PC5075E-25G
APOSPC5075E-100GEA 601 DKK
APOSPC5075E-100G APOSPC5075E-25G
Methyl2,6-difluorbenzoat 97%
Methyl2,6-difluorbenzoat
Formel: C₈H₆F₂O₂
Kogepunkt: 203…204 °C
Massefylde: 1,281 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051778
CAS-nummer: 13671-00-6