Methyl2-chlor-4-fluorbenzoat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5074-100G PC5074-25G PC5074-5G
APOSPC5074-100GEA 709 DKK
APOSPC5074-100G APOSPC5074-25G APOSPC5074-5G
Methyl2-chlor-4-fluorbenzoat 97%
Methyl2-chlor-4-fluorbenzoat
Formel: C₈H₆ClFO₂
Kogepunkt: 103…105 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173937
CAS-nummer: 85953-29-3